Learn More
(+)-Tetrabenazine, MedChemExpress
Code produit 16488538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488538 10 mg
16464407 50 mg
16431018 5 mg
16408386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0590B
MedChemExpress (+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ; (3R,11bR)-TBZ; (3R,11bR)-Tetrabenazine) is a reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT-2), inhibits transport by VMAT2 with 10-fold greater potency than transport by VMAT1.
(+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27NO3
Quantité 10 mg
Synonyme (+)-TBZ (3R,11bR)-TBZ (3R,11bR)-Tetrabenazine
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (52.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCN(C[C@H]2CC(C)C)[C@]3([H])CC2=O)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 317.42
Poids de la formule 317.42
Pourcentage de pureté 95.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death