Learn More
Pyrophosphate de tétrabenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498889 5 g 5g
11307226 250 mg 250mg
11397216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09083.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 990-91-0 | C28H28O7P2 | 538.473 g/mol
Tetrabenzyl pyrophosphate is used in the preparation of phosphoryl derivatives of shikimic acid in the presence of LDA. It is used in the preparation of dibenzyl phosphoro fluoridate in the presence of cesium fluoride as a catalyst. It is also used as a precursor in pharmaceuticals and involved in the phosphorylation of inositol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyrophosphate de tétrabenzyle est utilisé dans la préparation de dérivés phosphorylés de l’acide shikimique en présence de LDA. Il est utilisé dans la préparation du fluoridate de dibenzyle phosphoro en présence de fluorure de césium comme catalyseur. Il est également utilisé comme précurseur dans les produits pharmaceutiques et participe à la phosphorylation des dérivés de l’inositol.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 990-91-0
Formule moléculaire C28H28O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 538.473
Numéro MDL MFCD00051941
Clé InChI NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabenzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate, pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, tetrabenzylpyrophosphate, diphosphoric acid, tetrakis phenylmethyl ester, dibenzyl dibenzyloxyphosphoryl oxyphosphonate, benzyl pyrophosphate, acmc-209sbp, tetra benzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate #
CID PubChem 563183
Nom IUPAC Phosphate de bis(phénylméthoxy)phosphoryle de dibenzyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(OCC2=CC=CC=C2)OP(=O)(OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabenzyl pyrophosphate
Point de fusion 58°C to 64°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2068292
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 538.48
Pourcentage de pureté 98%