Learn More
Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H16Br4O2/c1-17(2,9-5-11(18)15(22-3)12(19)6-9)10-7-13(20)16(23-4)14(21)8-10/h5-8H,1-4H3 |
| Poids de la formule | 567.7884 |