Learn More
Tétrabromobisphénol A, TRC
Code produit 30180272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180272 10 g 10g
30179924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29110510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-94-7
Formule moléculaire C15 H12 Br4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 543.87
Synonyme Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
Nom IUPAC 2,6-Dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)propane-2-yl]phénol
SMILES CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Poids de la formule 539.7571
Pourcentage de pureté >95%