Learn More
Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 589.7033 |