Learn More
Tetrabromocatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11300174
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11300174 5 g 5g
11310174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300174 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00690.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 488-47-1 | C6H2Br4O2 | 425.70 g/mol
Tetrabromocatechol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrabromocatechol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est en partie miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des oxydants et des bases fortes Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-47-1
Formule moléculaire C6H2Br4O2
Poids moléculaire (g/mol) 425.70
Numéro MDL MFCD00002189
Clé InChI OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromocatechol, tetrabromopyrocatechol, pyrocatechol, tetrabromo, 1,2-benzenediol, 3,4,5,6-tetrabromo, 3,4,5,6-tetrabromocatechol, unii-n642cph23m, 1, 3,4,5,6-tetrabromo, 4-06-00-05624 beilstein handbook reference
CID PubChem 61127
Nom IUPAC 3,4,5,6-tétrabromobenzène-1,2-diol
SMILES OC1=C(O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromocatechol
Point de fusion 189°C to 193°C
Quantité 5 g
Beilstein 2051548
Informations sur la solubilité It is partly miscible with water.
Poids de la formule 425.7
Pourcentage de pureté 96%