Learn More
Tétrabromoéthane, TRC
Code produit 30411448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411448 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT119525250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS 79-27-6
Formule moléculaire C2 H2 Br4
Quantité 250 mg
Synonyme 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE
Formule InChI InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrabromoéthane
Poids moléculaire (g/mol) 345.65
Poids de la formule 341.689