Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de tétrabromophénol
Code produit 11450651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450651 25 g 25g
11430651 1 g 1g
11440651 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450651 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B20123.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.544 g/mol
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bleu de tétrabromophénol est utilisé comme indicateur acide-base. Il est utilisé dans les formulations de colorants pour cheveux oxydatifs ainsi que dans les formulations non oxydatives. Il est utilisé comme colorant industriel, comme indicateur de laboratoire et comme colorant biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-25-5
Formule moléculaire C19H6Br8O5S
Poids moléculaire (g/mol) 985.544
Numéro MDL MFCD00005876
Clé InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
CID PubChem 78159
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenol Blue
Point de fusion 203°C to 205°C (decomposition)
Beilstein 378438
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 985.55