Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de tétrabromophénol, pur
Code produit 10752723 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10752723 5 g Flacon en verre 5g
11388731 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752723 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189910050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-25-5
Formule moléculaire C19H6Br8O5S
Poids moléculaire (g/mol) 985.53
Clé InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
CID PubChem 78159
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenol Blue
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 19,II,107
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 985.53
Qualité Pures
Forme physique Poudre