Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de tétrabromophénol, pur
Code produit 11388731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11388731 25 g Flacon en verre 25g
10752723 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388731 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189910250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-25-5
Formule moléculaire C19H6Br8O5S
Poids moléculaire (g/mol) 985.53
Clé InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
CID PubChem 78159
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenol Blue
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 19,II,107
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 985.53
Qualité Pures
Forme physique Poudre