Learn More
Bleu de tétrabromophénol, TRC
Code produit 30134582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134582 50 mg 50mg
30134569 100 mg 100mg
30009501 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29563850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-25-5
Formule moléculaire C19 H6 Br8 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 985.54
Synonyme Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-phényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenol Blue
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Poids de la formule 977.3403