Learn More
Ester éthylique tétrabromophénolphtaléine, réactif ACS, ACROS Orgaincs™
Code produit 11935141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11935141 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Formule moléculaire C22H13Br4KO4
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9331
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: negligible.
Clé InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Nom IUPAC potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)[2-(éthoxycarbonyl)phényl]méthyl]benzen-1-olate
Poids moléculaire (g/mol) 700.06
Poids de la formule 661.96
Qualité Réactif ACS