Learn More
Sel de potassium d’ester éthylique de tétrabromophénolphtaléine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343306
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343306 1 g 1g
11353306 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12674.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt is used as reagent for detection of proteins and as indicator for ion-pair extraction titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de potassium d’ester éthylique de tétrabromophénolphtaléine est utilisé comme réactif pour la détection des protéines et comme indicateur pour la titration de l’extraction par paires d’ions.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-91-6
Formule moléculaire C22H13Br4KO4
Poids moléculaire (g/mol) 700.06
Numéro MDL MFCD00011662
Clé InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
CID PubChem 23689366
Nom IUPAC potassium;2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-éthoxycarbonyl)méthyl]phénolate
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Point de fusion ∽273°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3848263
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 700.06