Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester éthylique de tétrabromophénolphtaléine
Code produit 10289600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289600 1 g Flacon en verre 1g
10108090 5 g Flacon en verre -
10379103 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10289600 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 420070010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1176-74-5 | C22H14Br4O4 | 661.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1176-74-5
Formule moléculaire C22H14Br4O4
Poids moléculaire (g/mol) 661.96
Numéro MDL MFCD00066387
Clé InChI SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromophenolphthalein ethyl ester, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ethyl tetrabromophenolphthalein, unii-6d91ns781o, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl benzoate, 3 inverted exclamation marka,3 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, benzoic acid,2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-,ethyl ester, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl benzoate
CID PubChem 92873
Nom IUPAC Éthyle 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Rouge au jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9331
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible.
Spectrophotométrie 80.0% min.
Poids de la formule 661.96
Qualité Pures
Forme physique Poudre