Learn More
Anhydride tétrabromophthalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440388 500 g 500g
11430388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24550.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463.701 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-79-1
Formule moléculaire C8Br4O3
Poids moléculaire (g/mol) 463.701
Numéro MDL MFCD00005919
Clé InChI QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12443
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrabromo-2 -benzofurane-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophthalic anhydride
Point de fusion 274°C to 280°C
Densité 2.87
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 18908
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Poids de la formule 463.7
Pourcentage de pureté 98%