Learn More
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10407150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10407150 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10407150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophthalic anhydride
Note relative au nom 98%
CAS 632-79-1
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Glass Bottle
Formule moléculaire C8Br4O3
Numéro MDL MFCD00005919
Quantité 5g
Synonyme tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
Clé InChI QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Nom IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 463.701
CID PubChem 12443
Poids de la formule 463.7
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabromophthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.