Learn More
Anhydride tétrabromophtalique, TRC
Code produit 30427698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427698 5 g
30420781 100 g
30410762 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2911805G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-79-1
Formule moléculaire C8 Br4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 463.6998
Synonyme Phthalic anhydride, tetrabromo- (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrabromoisobenzofuran-1,3-dione, Bromphthal, FG 4000, FireMaster PHT 4, NSC 4874, PHT 4, RB 49, Saytex RB 49, Tertrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic acid anhydride, Tetrabromophthalic anhydride
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrabromo-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)OC(=O)c2c1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromophthalic anhydride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Poids de la formule 459.6581