Learn More
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Code produit 10021620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10021620 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromothiophene
Note relative au nom 99+%
CAS 3958-03-0
Point de fusion 112.0°C to 116.0°C
Couleur Marron à crème
Point d’ébullition 326.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4Br4S
Numéro MDL MFCD00005419
Quantité 25 g
Beilstein 17, 34
Synonyme tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
Clé InChI AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetrabromothiophene
Poids moléculaire (g/mol) 399.72
CID PubChem 77565
Poids de la formule 399.71
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabromothiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.