Learn More
Tétrabromothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449913 25 g 25g
11439913 5 g -
11459913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13009.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3958-03-0 | C4Br4S | 399.72 g/mol
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrabromothiophène est largement utilisé dans l’électronique organique et la photonique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes, des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3958-03-0
Formule moléculaire C4Br4S
Poids moléculaire (g/mol) 399.72
Numéro MDL MFCD00005419
Clé InChI AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
CID PubChem 77565
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrabromothiophène
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromothiophene
Point de fusion 113°C to 117°C
Point d’ébullition 324°C to 327°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 383664
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 399.72
Pourcentage de pureté 99%