Learn More
Acétate de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30450257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310665100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Acetate
CAS 10534-59-5
Formule moléculaire C16H36N . x(C2H4O2)
Quantité 100 g
Synonyme Tetrabutylammonium Acetate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Acetate, Tetra-n-butylammonium Acetate
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC(=O)[O-]
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; Acétate
Poids moléculaire (g/mol) 301.5
Poids de la formule 301.2981