Learn More
Azide de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30450779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450779 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310835500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Azide
CAS 993-22-6
Formule moléculaire C16H36N4
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-]
Nom IUPAC tétrabutylazanium;azide
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Poids de la formule 284.294