Learn More
Borohydrure de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30424517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424517 25 g
30419814 5 g
30409459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28923525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33725-74-5
Formule moléculaire C16H40BN
Poids moléculaire (g/mol) 257.3
Synonyme tetrahydro-Borate(1-) N,N,N-tributyl-1-butanaminium, Tetrabutylammonium Borohydride, Tetrabutylammonium Tetrahydroborate, Tetrabutylammonium tetrahydroborate(1-)
Nom IUPAC Boranoïde ; Tétrabutylazanium
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Borohydride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Poids de la formule 257.3254