Learn More
Bromure de tétrabutylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10266000 500 g Flacon en verre 500g
10646202 25 g Flacon en verre 25g
10586783 50 g Flacon en verre 50g
10327940 100 g Flacon en verre 100g
11345932 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10266000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    243.00€ / 500g
    Économisez 8.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-19-2
Formule moléculaire C16H36BrN
Poids moléculaire (g/mol) 322.36
Numéro MDL MFCD00011633
Clé InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
CID PubChem 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nom IUPAC tetrabutylazanium;bromide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium bromide
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 100.0°C to 104.0°C
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBr
Quantité 500 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Informations sur la solubilité Solubility in water: 600g/L (20°C).
Poids de la formule 322.36
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.