Learn More
Bromure de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30424518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424518 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424518 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT291315250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Bromide
CAS 1643-19-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H36 N . Br
Quantité 250 g
Synonyme 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (1:1), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','bromide (8CI), Tetrabutylammonium bromide (6CI,7CI), AP 6G, Actiron 43-65, Aliquat 100, Mastermix MB 4988, TBAB, TBAB 50A, Tetra-n-butylammonium bromide
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tetrabutylazanium;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 322.37
Poids de la formule 321.2031
Pourcentage de pureté >95