Learn More
Le chlorure de tétrabutylammonium, 95 %, Tech., contient également du bromure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10614662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614662 100 g Flacon en verre 100g
10532391 5 g Flacon en verre 5g
10624852 25 g Flacon en verre 25g
10792924 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10614662 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    185.65€ / 100g
    Économisez 27.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-67-0
Formule moléculaire C16H36ClN
Poids moléculaire (g/mol) 277.92
Numéro MDL MFCD00011635
Clé InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
CID PubChem 70681
ChEBI CHEBI:51988
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium chloride
Note relative au nom Also contains bromide
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NCl
Quantité 100 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 277.92
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride