Learn More
Chlorure de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30428426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428426 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29122525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Chloride
CAS 1112-67-0
Formule moléculaire C16H36ClN
Quantité 25 g
Synonyme N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Chloride, TBAC, TBAC 100, Tetra-n-butylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 277.92
Poids de la formule 277.2536