Learn More
Cyanure de tétrabutylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium cyanide |
| CAS | 10442-39-4 |
| Formule moléculaire | C16H36N • CN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Tetrabutyl Ammonium Cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[C-]#N |
| Nom IUPAC | cyanure de tétrabutylammonium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.48 |
| Poids de la formule | 268.28 |