Learn More
Stannate difluorotriphénylique de tétrabutylammonium, 95 %, Thermo Scientific™ ™
Code produit 10502471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502471 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302590010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de formation de liaisons C-X, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate
Note relative au nom 95%
CAS 139353-88-1
Point de fusion 187°C to 193°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C34H51F2NSn
Numéro MDL MFCD00192465
Quantité 1 g
Synonyme tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate iv, tetrabutylammonium difluorotriphenyltin, tetrabutylammonium triphenyldifluorotin, tetrabutylammoniumdifluorotriphenylstannate, tetrabutylam-monium triphenyldifluorostannate, tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate, difluorotriphenylstannanuide; tetrabutylammonium, difluoro triphenyl stannanuide; tetrabutylammonium
Clé InChI ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.C1=CC=C(C=C1)[Sn-](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(F)F
Nom IUPAC difluoro(triphényle)stannanuide ; tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 630.48
CID PubChem 2733194
Poids de la formule 630.48
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement