Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium (1,0 M dans le THF), TRC
Code produit 30413142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413142 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29123510ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Formule moléculaire C16H36FN
Quantité 10 mL
Synonyme Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
Nom IUPAC Tétrabutylazanium ; fluorure
Poids moléculaire (g/mol) 261.46
Poids de la formule 261.2832
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M