Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium (1,0 M dans le THF), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium Fluoride |
| CAS | 429-41-4 |
| Formule moléculaire | C16H36FN |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-] |
| Nom IUPAC | Tétrabutylazanium ; fluorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.46 |
| Poids de la formule | 261.2832 |
| Afficher plus |