Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10266320 50 g Flacon en verre 50g
10022970 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221080500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    143.00€ / 50g
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87749-50-6 | C16H36FN·3H2O | 315.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87749-50-6
Formule moléculaire C16H36FN·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 315.51
Numéro MDL MFCD00149981
Clé InChI VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
CID PubChem 11726816
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; Fluorure ; Trihydrate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 58°C to 60°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Quantité 50 g
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 315.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.