Learn More
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium, TRC
Code produit 30452559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452559 10 g -
30450480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT31065810G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3109-63-5
Formule moléculaire C16H36F6NP
Poids moléculaire (g/mol) 387.43
Nom IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Poids de la formule 387.249