Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 0,98, qualité HPLC, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsDescription
- Pour chromatographie par paires d’ions, chromatographie en phase liquide à haute performance ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 32503-27-8 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
| Formule moléculaire | C16H37NO4S |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 0.00kg |
| Synonyme | tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs |
| Clé InChI | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Nom IUPAC | Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane |
| Afficher plus |