Learn More
Sulfate d’hydrogène tétrabutylammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10528640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10528640 25 g 25g
10010430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10528640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0479/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL 11637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Point de fusion 168°C
Couleur Blanc
pH 2.1
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 25 g
Poids de la formule 339.53g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.