Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène/méthanol pour la titration non aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551751 500 ml Flacon en verre 500mL
10564721 100 mL Flacon en verre 100mL
11955441 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123535000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    143.65€ / 500mL
    Économisez 27.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène / méthanol pour la titration non aqueuse, Acros Organics, Quantité :500 ml, Emballage :Flacon en verre, incolore à jaune, Poids moléculaire :259,47, Beilstein :04,II,634, CAS :2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Densité :0,8500 g/ml, numéro EINECS :218-147-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyde de tétrabutylammonium
CAS 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500 g/ml
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Indice de réfraction 1.3775
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 500 ml
Beilstein 04,II,634
Fieser 05,645 ; 11,500 ; 07,332
Gravité spécifique 0.85
Synonyme hydroxyde de tétrabutylammonium, hydroxyde de tétra-n-butylammonium, hydroxyde de tétrabutylazanium, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxyde, ammonium, tétrabutyl-, hydroxyde, hydroxyde de n,n,n-tributyl-1-butanaminium, hydroxyde de tétra-n-butyl ammonium, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxyde 1:1, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tetrabutylazanium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.47
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.