Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène/méthanol pour la titration non aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10564721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10564721 100 mL Flacon en verre 100mL
10551751 500 ml Flacon en verre 500mL
11955441 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10564721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123531000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène / méthanol pour la titration non aqueuse, Acros Organics, Quantité :500 ml, Emballage :Flacon en verre, incolore à jaune, Poids moléculaire :259,47, Beilstein :04,II,634, CAS :2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Densité :0,8500 g/ml, numéro EINECS :218-147-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
CAS 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Indice de réfraction 1.3775
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 100 mL
Beilstein 04,II,634
Fieser 05,645; 11,500; 07,332
Gravité spécifique 0.85
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.47
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.,EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.