Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids (1,5 M) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10459480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
50g
Code produit. 10459480
Marque: Thermo Scientific Acros 176612500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
Note relative au nom 40 wt.% Solution in Water
CAS 2052-49-5, 7732-18-5
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition >100.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 250 g
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravité spécifique 0.995
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.46
Pourcentage de pureté 38 to 42% (Total base)
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.