Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10130182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10130182 100 mL Flacon en verre 100mL
10242902 500 mL Flacon en verre 500mL
10339323 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10130182 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.85€
    75.65€ / 100mL
    Économisez 15.20€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
Note relative au nom 40 wt.% solution in methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 100 mL
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravité spécifique 0.91
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tetrabutylazanium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.46
Pourcentage de pureté ≥40%
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.