Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium Hydroxide |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.98g/mL |
| Quantité | 250 mL |
| Poids de la formule | 259.474 |
| Forme physique | Liquide |