Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, titrant (0,4 M dans de l’H2O), qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit 15568834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15568834 500 g Flacon en poly à fond sous pression en PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15568834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur V36507
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour chromatographie par paires d’ions, chromatographie en phase liquide à haute performance
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Hydroxide
Note relative au nom Titrant (0,4 M dans H2O)
CAS 2052-49-5
Conditionnement Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Formule moléculaire C16H37NO
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.48
Qualité HPLC