Learn More
Iodure de tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225830 100 g Flacon en verre 100g
10498700 25 g Flacon en verre 25g
10773541 500 g Flacon en verre 500g
11985441 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10225830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.15€
    45.65€ / 100g
    Économisez 6.50€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 311-28-4
Formule moléculaire C16H36IN
Poids moléculaire (g/mol) 369.38
Numéro MDL MFCD00011636
Clé InChI DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
CID PubChem 67553
Nom IUPAC tetrabutylazanium iodide
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium iodide
Point de fusion 141°C to 150°C
Couleur Blanc à crème
Résidus d’allumage 1% max.
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NI
Quantité 100 g
Fieser 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Informations sur la solubilité Solubility in water: <5%
Poids de la formule 369.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.