Learn More
Nitrate de tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696494 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696494 5 g Flacon en verre 5g
10617221 25 g Flacon en verre 25g
10137333 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696494 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    30.65€ / 5g
    Économisez 5.75€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-27-1
Formule moléculaire C16H36N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 304.46
Numéro MDL MFCD00043202
Clé InChI QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
CID PubChem 16027
Nom IUPAC tetrabutylazanium ; Nitrate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium nitrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 116°C to 120°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NNO3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: <2%
Poids de la formule 304.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.