Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit 15578834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15578834 25 g Flacon en verre ambré à col large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur V37503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour chromatographie par paires d’ions, chromatographie en phase liquide à haute performance
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Phosphate
CAS 5574-97-0
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Formule moléculaire C16H38NO4P
Numéro MDL MFCD00064526
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
CID PubChem 2735142
Poids de la formule 339.46
Qualité HPLC