Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, solution dans de l’acétonitrile 0,4 M, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985451 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    168.00€ / 100mL
    Économisez 13.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 75-05-8
Point de fusion -48.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8280g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C16H38NO4P
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Numéro MDL MFCD00064526
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.828
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
CID PubChem 2735142
Viscosité 0.35 Pas (20°C)
Poids de la formule 339.45
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.4M solution in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.