Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 99 %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10569092 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10569092 5 g Flacon en verre 5g
10249320 25 g Flacon en verre 25g
13468558 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569092 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 420160050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5574-97-0
Formule moléculaire C16H38NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
Numéro MDL MFCD00064526
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
CID PubChem 2735142
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium phosphate monobasic
Note relative au nom 99%
Absorbance (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell), (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell) at 0nm, 0.05 max. at 214nm, 0.1 max. at 210nm, 0.2 max. at 200nm
Point de fusion 148.0°C to 151.0°C
Couleur Gris à noir
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 339.45
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre