Learn More
Solution monobasique de phosphate tétrabutylammonique 1,0 M H2O in, TRC
Code produit 30449216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30449216 10 mL 10mL
30454621 5 mL -
30451522 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30449216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT31073510ML
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5574-97-0
Formule moléculaire C16 H36 N . H2 P O4
Poids moléculaire (g/mol) 339.45
Synonyme Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
SMILES Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Phosphate
Quantité 10 mL
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Poids de la formule 339.2538
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0 M