Learn More
Solution monobasique de phosphate tétrabutylammonique 1,0 M H2O in, TRC
Code produit 30454621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454621 5 mL -
30449216 10 mL 10mL
30451522 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3107355ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5574-97-0
Formule moléculaire C16 H36 N . H2 P O4
Poids moléculaire (g/mol) 339.45
Synonyme Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
SMILES Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium Phosphate
Quantité 5 mL
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Poids de la formule 339.2538
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0 M