Learn More
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10010951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10010951 100 g Flacon en plastique 100g
10770585 5 g Flacon en verre 5g
10123201 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10010951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 353091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    177.65€ / 100g
    Économisez 25.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-42-5
Formule moléculaire C16H36BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 329.27
Numéro MDL MFCD00011634
Clé InChI NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
CID PubChem 67932
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Note relative au nom 95%
Point de fusion 156°C to 163°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 04, III, 293
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,1g/10 mL methanol
Poids de la formule 329.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline