Learn More
Hydroxyde de tétrabutylphosphonium (40 % dans l'eau), TRC
Code produit 30415400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2825605G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Formule moléculaire C16 H36 P . H O
Quantité 5 g
Synonyme Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Formule InChI InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylphosphanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 276.438
Poids de la formule 276.258
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %