Learn More
Hydroxyde de tétrabutylphosphonium (40 % dans l'eau), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylphosphonium Hydroxide |
| CAS | 14518-69-5 |
| Formule moléculaire | C16 H36 P . H O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Nom IUPAC | tétrabutylphosphanium ; hydroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.438 |
| Poids de la formule | 276.258 |
| Afficher plus |